Principaux documents
CLS354118
Corning® Falcon® Culture Slide
size 8 well, case of 24
Synonyme(s) :
microscope slide
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass
Conditionnement
case of 24
Fabricant/nom de marque
Corning 354118
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Taille
8 well
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.