Principaux documents
CLS353801
Corning® Primaria Cell Culture Dish
W × L 35 mm × 10 mm, easy grip style
Synonyme(s) :
plastic cell culture dish
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.14
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polystyrene
Fabricant/nom de marque
Corning 353801
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Larg. × L
35 mm × 10 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.