Principaux documents
CLS352235
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 5 mL, cap, cell-strainer, sterile, case of 500
Synonyme(s) :
Falcon round bottom tubes, Round bottom test tubes
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
round polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap cell-strainer
Conditionnement
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 352235
Capacité
5 mL
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.