Principaux documents
CLS3369
Microplaque Corning® 96 puits pour tests EIA/RIA
flat bottom clear, polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonyme(s) :
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
100 EA
452.00 CHF
452.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 EA
452.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
452.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
round wells
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
skirt
plate format: 96 well Easy-Washl
well: flat bottom, clear
Conditionnement
case of 100
bag of 25
Fabricant/nom de marque
Corning 3369
Taille
96 wells , 96 well plate
Volume des puits
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
Volume de travail par puits
75-200 μL
Couleur
clear plate
Adéquation
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
Type de liaison
high binding surface
Catégories apparentées
Description générale
Ces plaques à 96 puits pour EIA/RIA sont conçues pour les tests immunologiques de diagnostic in vitro. Toutes les plaques EIA/RIA sont fabriquées à partir de polystyrène spécial de qualité médicale pour une liaison uniforme, une grande clarté optique et une faible absorption de fond. En outre, les produits font partie du programme Certified Surface Chemistry, qui garantit que les performances de liaison des protéines sont conformes aux spécifications de l'assurance qualité.
  • EIA/RIA plates are tested on lot-to-lot basis and the certification results for each lot are made available upon request by contacting local Corning Life Sciences office
  • High binding surface binds medium (>10kD) and large biomolecules that possess ionic groups and/or hydrophobic regions
  • Binding capacity of approximately 500 ng of mouse IgG/cm2
  • Easy-Wash design (round to narrowed flat well bottom) for improved washing in immunoassays
  • Ideal for immunoassays
  • Recommended working volume of up to 75 to 200 μL
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.