CLS3121200
Pyrex® large top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
5.8L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
Synonyme(s) :
lab equipment accessory
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Caractéristiques
reusable
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 3121-200
Hauteur
296 mm
Capacité
5.8 L
P de la chambre
115 mm
D.I. du collier
223.5 mm
Diam. de la plaque/du plateau
190 mm