CLS139525SS
Corning® Silicone Septa
for use with GL25 Open Top PBT Screw Cap
Synonyme(s) :
Corning cap
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
natural
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 10