Principaux documents
CLS10020
Récipient de culture cellulaire Corning® CellBIND® Surface HYPERFlask®
surface area 1720 cm2, M flask, bar coded, designed for manual cell culture applications, bag of 4, case of 4
Synonyme(s) :
Corning cell culture flasks, cell culture flasks, cell culture vessels, tissue culture flasks
4 EA
485.00 CHF
485.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
4 EA
485.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116155
Nomenclature NACRES :
NB.13
485.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
cap (plug seal)
flat cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
straight neck
Description
Disposable, intended for one-time use only
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
cap
graduations: no
Conditionnement
bag of 4
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 10020
Volume maximum
560 mL
Superficie
1720 cm2
Volume de travail
560 mL
Type de liaison
CellBIND® surface
Compatibilité
designed for manual cell culture applications
Description générale
Présentation du nouveau flacon de culture cellulaire High Yield PERformance Flask Manual (HYPERFlask M). Le récipient HYPERFlask M est spécifiquement conçu pour une utilisation manuelle. Initialement, le récipient de culture cellulaire HYPERFlask a été mis au point pour les systèmes automatisés. En raison de son adoption courante pour une utilisation sur paillasse, Corning a mis au point le récipient HYPERFlask M en ajoutant de nouvelles propriétés adaptées à diverses applications de culture cellulaire.
NOUVEAU capuchon ergonomique : la texture lisse du capuchon avec joint permet à l′utilisateur d′ouvrir et de fermer le flacon de façon plus ergonomique.
NOUVELLE grille d′adaptateur : le nouveau modèle accélère le remplissage et la vidange tout en réduisant la formation de mousse.
NOUVEAU numéro de série : chaque flacon peut être tracé par un numéro de série lisible à l′œil nu ou à l′aide d′un lecteur de codes barres portable.
Fabriqué à partir de matières satisfaisant aux exigences de classe VI de l′USP : moulé et assemblé dans une salle propre certifiée de classe 100 000.
Stérile : traité aux rayonnements gamma pour un niveau de stérilité de 10-6 SAL (Sterility Assurance Level).
Conditionnement pour salle propre : chaque paquet est doublement emballé.
Conception innovante à 10 couches : 10 surfaces de culture interconnectées en polystyrène.
Croissance optimale : Polystyrène avec traitement de surface perméable aux gaz Corning CellBIND, pour favoriser l′attachement et la croissance des cellules.
Augmentation du rendement cellulaire : Un rendement cellulaire multiplié par 10 pour une meilleure productivité et une plus grande capacité.
Gain de temps et d′espace : Réduit le temps de traitement et l′espace dans l′incubateur en condensant en un seul flacon la capacité de 10 flacons conventionnels de 175 cm2.
Informations légales
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERFlask is a registered trademark of Corning, Inc.