Principaux documents
MAT-LyLu
94101454, rat prostate, Not specified
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32190102
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
MAT-LyLu, 94101454
Source biologique
rat prostate
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Modal no. 64
Morphologie
Not specified
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
metastasis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Rat prostate adenocarcinoma
Description de la lignée cellulaire
A rat prostate tumour cell line derived from successive in vivo passages of the AT-1 tumour cell line (Sigma Catalogue number. 94101449). The cells are anaplastic, androgenin dependant and metastatic to the lung.
Milieu de culture
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 250nM Dexamethasone (DXMT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.