#W7079 REM human cell line
IHW Number: 9223, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 94022552
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94022552-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94022552-1VL
Ethnicité
Caucasian
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 03 07
B: 6701 40011
Profil sérologique
HLA C: 10
HLA B: 60 67
Bw4/bw6: 6
Milieu de culture
Procédure de repiquage