VOO human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 94022551, IHW Number: 9241
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94022551-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94022551-1VL
Ethnicité
Caucasian
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 5601
Profil sérologique
HLA A ief:
HLA C: 1
HLA B: 8 56
Milieu de culture
Procédure de repiquage