S1814.PB5
85011402, human embryo, Fibroblast
About This Item
Produits recommandés
product name
S1814.PB5, 85011402
Source biologique
human embryo
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Diploid
Morphologie
Fibroblast
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Catégories apparentées
Origine de la lignée cellulaire
Human embryo fibroblast
Description de la lignée cellulaire
Human embryo fibroblast cell line.
Profil d'ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 10,12
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 15
CSF1PO: 10,12
D13S317: 10,12
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 10,11
THO1: 7,9
TPOX: 9,11
vWA: 15
Milieu de culture
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS). Cells should also grow in DMEM or RPMI 1640. This cell line also grow well in HAT.
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.