MESC 21
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonyme(s) :
MESC-21, MESC21
About This Item
Source biologique
mouse embryo
Conditionnement
tube of 5 μg 11120815-DNA-5UG
pkg of vial of cells 11120815-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
XX, diploid
Morphologie
Adherent monolayer of spheroidal cells.
Récepteurs
Not specified
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Milieu de culture
Procédure de repiquage