C6223
Monoclonal Anti-CXCR-1 (IL-8 RA) antibody produced in mouse
clone 42705.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
898.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
About This Item
898.00 CHF
Date d'expédition estimée le11 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
42705.111, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: 10 μg/mL using using human blood cells (10 μL diluted antibody/105-106 cells)
immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using human tissue (speen)
neutralization: suitable
Isotype
IgG2a
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL8RA(3577)
mouse ... Il8ra(227288)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable