C4405
Choline Oxidase from Arthrobacter globiformis
lyophilized powder, 8-20 units/mg solid
Synonyme(s) :
Choline: oxygen 1-oxidoreductase
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
8-20 units/mg solid
Poids mol.
71 kDa by SDS-PAGE
83 kDa by gel filtration
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- for enzymatic determination of choline (Cho) and phosphocholine (P-Cho)[2]
- in sphingomyelin assay to determine the concentration of sphingomyelin by measuring free choline[3]
- in enzyme coating for the fully-assembled recording device for electrochemical measurements[4]
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable