C4163
α-Crystallin from bovine eye lens
lyophilized powder
Synonyme(s) :
alpha-Crystallin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine eye (lens)
Pureté
≥70% (biuret)
Forme
lyophilized powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
bovine ... CRYAA(281718) , CRYAB(281719)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable