C3921
Creatinase from Pseudomonas sp.
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, 10-15 units/mg protein
Synonyme(s) :
Creatine Amidinohydrolase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
10-15 units/mg protein
Poids mol.
45 kDa
Composition
Protein, ~70% biuret
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable