C3892
1-(cis-3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97%
Forme
powder
Chaîne SMILES
Cl.Cl\C=C/C[N]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
InChI
1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/b2-1-;
Clé InChI
JDHUFCLVMUPTGF-ODZAUARKSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges