C3868
Anti-Calsequestrin-2 antibody produced in rabbit
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CASQ2, Anti-fast-twitch, cardiac muscle Calsequestrin
512.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
About This Item
512.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~55 kDa
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HEK-293T cells expressing human calsequestrin-2
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using extract of rat cardiac muscle (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASQ2(845)
mouse ... Casq2(12373)
rat ... Casq2(29209)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable