C2993
Anti-CRMP2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Collapsin Response Mediator Protein 2 (CRMP2), Anti-Dihydropyriminidase Related Protein-2 (DRP2, DRP-2, DHPRP2), Anti-Dihydropyriminidase-Like2 (DPYSL2), Anti-TOAD-64
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~62 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HeLa whole cell lysate and mouse brain extract (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DPYSL2(1808)
mouse ... Dpysl2(12934)
rat ... Dpysl2(25416)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- western blotting
- immunohistofluorescence
- epifluorescence imaging
- coimmunoprecipitation[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable