C-12735
Human White Preadipocytes (HWP-c)
Subcutaneous, 1,000,000 cryopreserved cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human adipose tissue (subcutaneous)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1,000,000 cells
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Our subcutaneous HWP are now also available from Diabetes Type I and Type II and HLA-typed donors.
Application
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Passage After Thawing: P2
Tested Markers: Differentiation tested
Population Doublings: >10
Produits recommandés
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable