C0745
CDK5/p25, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
CDK5P35, CDK5R, NCK5A, PSSALRE, p23, p35, p35nck5a
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Niveau de qualité
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
583-789 nmol/min·mg
Poids mol.
CDK5 subunit ~59 kDa
p25 subunit ~49 kDa
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CDK5(1020) , CDK5R1(8851)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable