C0619
III-31-C
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-[[[(2R,3S)-3-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl](phenylmethyl)amino]carbonyl]-L-leucyl-L-valine methyl ester, WPE-III-31-C
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
DMSO: ≥9 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)N(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2)C(C)C
InChI
1S/C35H52N4O7/c1-23(2)19-28(31(41)38-30(24(3)4)32(42)45-8)36-33(43)39(21-26-17-13-10-14-18-26)22-29(40)27(20-25-15-11-9-12-16-25)37-34(44)46-35(5,6)7/h9-18,23-24,27-30,40H,19-22H2,1-8H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,41)/t27-,28-,29+,30?/m0/s1
Clé InChI
DINAVFJXFRFCRE-BLFWRVEASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable