C0581
Monoclonal Anti-Calcineurin (β-Subunit) antibody produced in mouse
clone CN-B1, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-CALNB1, Anti-CNB, Anti-CNB1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CN-B1, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
bovine, rat, human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using neurons in human myenteric and prostatic ganglia
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:3,000 using rat brain extract
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP3R1(5534) , PPP3R2(5535)
rat ... Ppp3r1(29748) , Ppp3r2(29749)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable