C0493
Monoclonal Anti-Calcium Sensing Receptor from mouse
clone HL1499 (6D4-3F4-6C4), purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CAR, Anti-EIG8, Anti-FHH, Anti-FIH, Anti-GPRC2A, Anti-HHC, Anti-HHC1, Anti-HYPOC1, Anti-NSHPT, Anti-PCAR1, Anti-hCasR
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HL1499 (6D4-3F4-6C4), monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rabbit, rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 3-6 μg/mL using total extract from rat kidney
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASR(846)
mouse ... Casr(12374)
rat ... Casr(24247)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- Indirect ELISA
- Immunoblotting
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections)
- Western blotting at a concentration of 3-6μg/mL using total extract from rat kidney
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable