Merck
Passer à
C002
(±)-Quinuclidinyl benzilate
powder
Synonyme(s) :
(±)-QNB, (±)-Quinuclidinyl α-hydroxydiphenylacetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Taille/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.41
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
chloroform: soluble (but decomposes within 24 hrs), methanol: stable (for up to two weeks at -20°C.)
εmax
13,500 at 207.4 nm in methanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(=O)OC1CN2CCC1CC2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H23NO3/c23-20(25-19-15-22-13-11-16(19)12-14-22)21(24,17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18/h1-10,16,19,24H,11-15H2
InChI key
HGMITUYOCPPQLE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Nonselective muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mot-clé
Danger
Codes de danger
Mentions de précaution
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves