BR782876
BRAND® Insert-Single 13mm for 24-/6-well BRANDplates®
smooth-walled, PET membrane, pore size 8 μm
335.00 CHF
About This Item
335.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
PET membrane
Description
cellGrade(TM) plus
Stérilité
sterile
Conditionnement
pack of 48 ea (induvidullay packed)
Fabricant/nom de marque
BRAND 782876
Taille
6 well
Dimension de pores
8 μm
Type de liaison
non-treated surface