Principaux documents
BMSIPD96004PC
Sigma-Aldrich
BeadBlaster 96 Vial With Cap
polycarbonate, capacity 4 mL, 3/8” SS grinding ball
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NA.82
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polycarbonate
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific IPD9600-4PC
Conditionnement
pack of 240 ×
Capacité
4 mL
Compatibilité
3/8” SS grinding ball
Description générale
4ml polycarbonate vial with attached cap, for use with 3/8” stainless steel grinding ball in the BeadBlaster 96 homogenizer.
Informations légales
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.