Principaux documents
BM991.8643.02
B Medical U201
Ultra Low Temperature Freezer
Synonyme(s) :
B Medical, Ultra Low Temperature Freezer
About This Item
Code UNSPSC :
41103025
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Entrée CA/CC
220 V / 240 V, US 3-pin plug
Matériaux
stainless steel device (Coated Steel Ext Stainless Steel Int)
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
B Medical Systems
Paramètres
-20--86 °C temp. range
H × l × P
50.90 in. × 27.52 in. × 40.91 in.
Capacité
7.55 ft3
Poids
430 lb
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
  • Premium Upright, Ultra Low Temperature Freezer
  • 1 ST Shelves
  • 4 Casters with integrated feet
  • 7" touchscreen Display
  • One Insulated Inner Door
  • Proximity Card Access Control
  • RTMD Included
Application
Laboratory Refrigeration