Principaux documents
B9384
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Synonyme(s) :
3-Bromopropionaldehyde trimethylene acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.05
Beilstein:
1421628
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Indice de réfraction
n20/D 1.481 (lit.)
pb
67-70 °C/2.8 mmHg (lit.)
Densité
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrCCC1OCCCO1
InChI
1S/C6H11BrO2/c7-3-2-6-8-4-1-5-9-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
WMDHQEHPOVOEOG-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter