Principaux documents
B800-05
Sigma-Aldrich
Bovine Brain Artery Endothelial Cells: BBAEC (Cryovial)
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Source biologique
bovine brain (arteries)
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Caryotype
2n = 60
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Origine de la lignée cellulaire
Artery
Procédure de repiquage
Please refer to the BBAEC Culture Protocol.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable