Principaux documents
B3402
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-bromohexanoate
≥97% (GC)
Synonyme(s) :
6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromocapronate
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)5COOCH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.11
Beilstein:
1756051
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥97% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
Clé InChI
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter