324728
Ethyl 6-bromohexanoate
99%
Synonyme(s) :
6-Bromohexanoic acid ethyl ester, Ethyl 6-bromocapronate
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
pb
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
Densité
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
Clé InChI
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter