B2682
Boc-Asp(OMe)-fluoromethyl ketone
≥90% (TLC), solid
Synonyme(s) :
Boc-D-FMK
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
solid
Solubilité
DMF: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)CF
InChI
1S/C11H18FNO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-7(8(14)6-12)5-9(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,16)/t7-/m0/s1
Clé InChI
MXOOUCRHWJYCAL-ZETCQYMHSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable