B1042
Alcool benzylique
ACS reagent, ≥99%
Synonyme(s) :
Benzèneméthanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
3.7 (vs air)
Pression de vapeur
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
817 °F
Impuretés
≤0.01% Benzaldehyde (C6H5CHO)
≤0.02% Acetophenone (C6H5COCH3)
Résidus de calcination
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤20
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
pb
203-205 °C (lit.)
Pf
−16-−13 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clé InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
101 °C - DIN 51758