AXYTF20RS
Pipette filter tips
for P-20, racked, size 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonyme(s) :
Pipette tips, pipette tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc TF-20-R-S
Corning
Conditionnement
pkg of 5x960tips/cs
Taille
20 μL
Volume
20 μL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to avoid nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks with lids
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic