AV54575
Anti-GFRA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-GDNF family receptor α2, Anti-GDNFRB, Anti-NRTNR-ALPHA, Anti-NTNRA, Anti-RETL2, Anti-TRNR2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
47 kDa
Espèces réactives
horse, dog, mouse, rat, human, pig, rabbit
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.