AV33754
Anti-PARP1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonyme(s) :
Anti-Poly(ADP-ribose) polymerase family, member 1
366.00 CHF
About This Item
366.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
113 kDa
Espèces réactives
rabbit, dog, mouse, human, rat, guinea pig, bovine, horse
Conditionnement
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 100 μg lyophilized powder
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PARP1(142)
Catégories apparentées
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable