AMAB91383
Monoclonal Anti-SOX6 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5690, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
SRY (sex determining region Y)-box 6
409.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
409.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL5690, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX6(55553)
Immunogène
Sequence
NLDTFEHGGGHSYNHKQIE
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable