AMAB91331
Monoclonal Anti-HIST1H3A antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL4967, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
H3, H3FA, H3FB, H3FC, H3FD, H3FF, H3FHH3FI, H3FJ, H3FK, H3FL
493.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 mai 2025
About This Item
493.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 mai 2025
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CL4967, monoclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
immunohistochemistry: 1:10000-1:20000
western blot: 1 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GJB6(10804)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
PKDIQLARRIRGERA
Application
Caractéristiques et avantages
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable