Principaux documents
ADAPA481180-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
Synonyme(s) :
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
with rubber mat
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022638921 (NA)
Paramètres
3,100 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
137 mm
Diamètre
61 mm
Compatibilité
for use with 500 mL rectangular bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG