Principaux documents
ADAPA44475-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 1 x 50 -75 mL round-bottom tube, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 50 -75 mL round-bottom tube
with rubber mat bottom
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022637703 (NA)
Paramètres
4,200 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
119 mm
Diamètre
35 mm
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket
Catégories apparentées
Description générale
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG