Principaux documents
ADAPA43825-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 x 25 mL round-bottom tube, for use with 100 mL round bucket, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
for use with cap
holds 1 x 25 mL round-bottom tube
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639145 (NA)
Paramètres
2,900 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
100 mm
Diamètre
25 mm
Compatibilité
for use with 100 mL round bucket
Description générale
Adapter for use with 100 mL round bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 1 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG