Principaux documents
ADAPA438225-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 2 x 25 mL round-bottom tube, pack of 2, for use with 90 mL rectangular bucket
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
holds 2 x 25 mL round-bottom tube
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022639391 (NA)
Paramètres
2,750 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
25 mm
Compatibilité
for use with 90 mL rectangular bucket
Description générale
Adapter for use with 90 mL rectangular bucket in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 2 x 25 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG