A9506
L-Aspartic acid hemimagnesium salt hydrate
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(S)-Aminobutanedioic acid hemimagnesium salt, Magnesium L-aspartate
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (TLC)
Chaîne SMILES
N[C@@H](CC(=O)O[Mg]OC(=O)C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C4H7NO4.Mg/c2*5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2*2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*2-;/m00./s1
Clé InChI
RXMQCXCANMAVIO-CEOVSRFSSA-L
Informations sur le gène
human ... GRIN2A(2903)
rat ... GRIN2A(14811)
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable