A7075
Adrenocorticotropic Hormone rat
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Adrenocorticotropic hormone fragment 1-39, Corticotropin A
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
1% acetic acid: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
water: 1.00-1.04 mg/mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Pomc(24664)
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges