A6681
2-Acetamido-1-N-(β-L-aspartyl)-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine
≥98%
Synonyme(s) :
β-D-GlcNAc-(1→N)-Asn, 2-Acetamido-1-β-(L-aspartamido)-1,2-dideoxy-D-glucose, L-Asparagine, N-[2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 22 to 26 °, c = 1% (w/v) in water
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1NC(=O)CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C12H21N3O8/c1-4(17)14-8-10(20)9(19)6(3-16)23-11(8)15-7(18)2-5(13)12(21)22/h5-6,8-11,16,19-20H,2-3,13H2,1H3,(H,14,17)(H,15,18)(H,21,22)
Clé InChI
YTTRPBWEMMPYSW-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
N-linked glycosylation, modification, and degradation