A5912
N,N′-Bis(acryloyl)cystamine
~98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,2′-(Bisacrylamino)diethyl disulfide, BAC, Bis(2-acrylamidoethyl) disulfide
About This Item
Produits recommandés
Essai
~98% (HPLC)
Solubilité
acetic acid: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C=CC(=O)NCCSSCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C10H16N2O2S2/c1-3-9(13)11-5-7-15-16-8-6-12-10(14)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2,(H,11,13)(H,12,14)
Clé InChI
DJVKJGIZQFBFGS-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable