Principaux documents
A5846
Sigma-Aldrich
Anemone Toxin II recombinant from Escherichia coli
>95%, lyophilized powder
Synonyme(s) :
ATX II
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
>95%
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
4932
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Originally isolated from Anemonia sulcata
Voltage-gated sodium channel activator
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable