A5352
L-(+)-2-Amino-6-phosphonohexanoic acid
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
L-AP6
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
white
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCCCP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14NO5P/c7-5(6(8)9)3-1-2-4-13(10,11)12/h5H,1-4,7H2,(H,8,9)(H2,10,11,12)/t5-/m0/s1
Clé InChI
QIOXWRQXHFVNLV-YFKPBYRVSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable