A4634
2-Amino-6-chloropurine riboside
≥95%
Synonyme(s) :
(−)-2-Amino-6-chloropurine riboside, 6-Chloroguanine riboside
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
165-167 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 10 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Nc1nc(Cl)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H12ClN5O4/c11-7-4-8(15-10(12)14-7)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Clé InChI
TXWHPSZYRUHEGT-UUOKFMHZSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable